N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908684-5G
APOSPC908684-5GEA
125
EUR
APOSPC908684-5G
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₉H₁₀F₃N Molecular Weight: 189,181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115410 CAS-Nummer: 90390-07-1 |