2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC908703-1G
PC908703-250MG
PC908703-5G
APOSPC908703-1GEA
229
EUR
APOSPC908703-1G
APOSPC908703-250MG
APOSPC908703-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₁₂H₁₆F₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03848692 CAS-Nummer: 685853-98-9 |