(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
PC908826-500MG
APOSPC908826-500MGEA
538
EUR
APOSPC908826-500MG
(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)acetic acid
Formel:
C₆H₅F₃N₂O₂ Molecular Weight: 194,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04969231 CAS-Nummer: 926241-24-9 |