5-Fluor-2-mercaptobenzothiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Fluorobenzo[d]thiazole-2-thiol
PC9090-1G
APOSPC9090-1GEA 108 EUR
APOSPC9090-1G
5-Fluor-2-mercaptobenzothiazol 98%
5-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₄FNS₂
Molecular Weight: 185,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02181177
CAS-Nummer: 155559-81-2