2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909109-1G
PC909109-5G
APOSPC909109-1GEA
119
EUR
APOSPC909109-1G
APOSPC909109-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18399853 CAS-Nummer: 888739-67-1 |