3-(2-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909131-1G
APOSPC909131-1GEA 270 EUR
APOSPC909131-1G
3-(2-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(2-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇FN₂O
Molecular Weight: 178,163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23699515
CAS-Nummer: 1426958-50-0