3'-Fluor-4'-nitroacetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(3-fluoro-4-nitrophenyl)acetamide
PC909137-5G
APOSPC909137-5GEA
249
EUR
APOSPC909137-5G
3'-Fluor-4'-nitroacetanilid 98%
3'-Fluor-4'-nitroacetanilid
Formel:
C₈H₇FN₂O₃ Molecular Weight: 198.1512 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01463345 CAS-Nummer: 345-30-2 |