2-Fluoro-4-phenylphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909286-1G
APOSPC909286-1GEA
364
EUR
APOSPC909286-1G
2-Fluoro-4-phenylphenol 96%
2-Fluoro-4-phenylphenol
Formel:
C₁₂H₉FO Molecular Weight: 188,198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14701828 CAS-Nummer: 84376-21-6 |