3-Fluoro-4-phenylphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909287-1G
APOSPC909287-1GEA
328
EUR
APOSPC909287-1G
3-Fluoro-4-phenylphenol 96%
3-Fluoro-4-phenylphenol
Formel:
C₁₂H₉FO Molecular Weight: 188,198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01814577 CAS-Nummer: 477860-13-2 |