3-Fluoro-5-phenylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909288-1G
APOSPC909288-1GEA 364 EUR
APOSPC909288-1G
3-Fluoro-5-phenylphenol 95%
3-Fluoro-5-phenylphenol
Formel: C₁₂H₉FO
Molecular Weight: 188,198 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14701829
CAS-Nummer: 187392-66-1