3-Fluoro-5-phenylbenzonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909663-1G
APOSPC909663-1GEA
364
EUR
APOSPC909663-1G
3-Fluoro-5-phenylbenzonitrile 96%
3-Fluoro-5-phenylbenzonitrile
Formel:
C₁₃H₈FN Molecular Weight: 197,208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14701726 CAS-Nummer: 1214352-57-4 |