Methyl (2,3-difluorophenyl)acetate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909686-1G
APOSPC909686-1GEA 435 EUR
APOSPC909686-1G
Methyl (2,3-difluorophenyl)acetate 96%
Methyl (2,3-difluorophenyl)acetate
Formel: C₉H₈F₂O₂
Molecular Weight: 186,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12025022
CAS-Nummer: 1036273-31-0