Methyl 3-fluoro-5-methylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909705-1G
APOSPC909705-1GEA 178 EUR
APOSPC909705-1G
Methyl 3-fluoro-5-methylbenzoate 98%
Methyl 3-fluoro-5-methylbenzoate
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168,165 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06204167
CAS-Nummer: 660416-38-6