Methyl 2-(3-bromo-4-fluorophenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909726-1G
APOSPC909726-1GEA
434
EUR
APOSPC909726-1G
Methyl 2-(3-bromo-4-fluorophenyl)acetate 95%
Methyl 2-(3-bromo-4-fluorophenyl)acetate
Formel:
C₉H₈BrFO₂ Molecular Weight: 247,061 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025009 CAS-Nummer: 885681-61-8 |