N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC909739-1G
PC909739-5G
APOSPC909739-1GEA
232
EUR
APOSPC909739-1G
APOSPC909739-5G
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
Formel:
C₉H₄F₃NO₂S Schmelzpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18449627 CAS-Nummer: 719-98-2 |