Methyl 2-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909749-25G
APOSPC909749-25GEA
1220
EUR
APOSPC909749-25G
Methyl 2-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Methyl 2-fluoro-4-methylbenzoate
Formel:
C₉H₉FO₂ Molecular Weight: 168,165 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06204168 CAS-Nummer: 74733-29-2 |