Methyl 3-fluoro-2-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909755-1G
APOSPC909755-1GEA
71.2
EUR
APOSPC909755-1G
Methyl 3-fluoro-2-methylbenzoate 95%
Methyl 3-fluoro-2-methylbenzoate
Formel:
C₉H₉FO₂ Molecular Weight: 168,165 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203865 CAS-Nummer: 230301-81-2 |