Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC909782-1G
APOSPC909782-1GEA
29
EUR
APOSPC909782-1G
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate 98%
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel:
C₈H₅ClF₃NO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22559950 CAS-Nummer: 1360934-51-5 |