Methyl 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909789-1G
APOSPC909789-1GEA
248
EUR
APOSPC909789-1G
Methyl 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoate
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molecular Weight: 188,128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11042796 CAS-Nummer: 194938-88-0 |