4-Ethoxy-3-fluoronitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909886-1G
APOSPC909886-1GEA
538
EUR
APOSPC909886-1G
4-Ethoxy-3-fluoronitrobenzene 95%
4-Ethoxy-3-fluoronitrobenzene
Formel:
C₈H₈FNO₃ Molecular Weight: 185,152 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12547857 CAS-Nummer: 326-81-8 |