4-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909991-1G
APOSPC909991-1GEA
177
EUR
APOSPC909991-1G
4-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
4-Bromo-2,3-difluoropyridine
Formel:
C₅H₂BrF₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16609910 CAS-Nummer: 1227597-53-6 |