2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9100-10G
PC9100-5G
APOSPC9100-10GEA
105
EUR
APOSPC9100-10G
APOSPC9100-5G
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel:
C₉H₇ClF₃NO Schmelzpunkt: 158…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084933 CAS-Nummer: 2707-23-5 |