3-Chloro-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910084-1G
APOSPC910084-1GEA 538 EUR
APOSPC910084-1G
3-Chloro-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
3-Chloro-6-fluoro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145,562 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185447
CAS-Nummer: 1214342-64-9