4-Chloro-2,3-difluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910092-1G
APOSPC910092-1GEA
538
EUR
APOSPC910092-1G
4-Chloro-2,3-difluorophenol 95%
4-Chloro-2,3-difluorophenol
Formel:
C₆H₃ClF₂O Molecular Weight: 164,537 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18415633 CAS-Nummer: 1261634-63-2 |