1-Chloro-2,3-difluoro-4-methoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910093-1G
APOSPC910093-1GEA
632
EUR
APOSPC910093-1G
1-Chloro-2,3-difluoro-4-methoxybenzene 95%
1-Chloro-2,3-difluoro-4-methoxybenzene
Formel:
C₇H₅ClF₂O Molecular Weight: 178,564 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18415548 CAS-Nummer: 1261808-32-5 |