2,4-Difluoro-3-chloroanisole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910097-1G
APOSPC910097-1GEA 0 EUR
APOSPC910097-1G
2,4-Difluoro-3-chloroanisole 95%
2,4-Difluoro-3-chloroanisole
Formel: C₇H₅ClF₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18415544
CAS-Nummer: 1261472-07-4