1-Chloro-3,5-difluoro-2-methoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Chloro-4,6-difluoroanisole
PC910098-1G
APOSPC910098-1GEA
632
EUR
APOSPC910098-1G
1-Chloro-3,5-difluoro-2-methoxybenzene 95%
1-Chloro-3,5-difluoro-2-methoxybenzene
Formel:
C₇H₅ClF₂O Molecular Weight: 178,564 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18415543 CAS-Nummer: 943830-21-5 |