5-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910112-1G
APOSPC910112-1GEA
632
EUR
APOSPC910112-1G
5-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
5-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₆ClFO Molecular Weight: 172,584 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26687656 CAS-Nummer: 1538090-76-4 |