4-Chlor-2,3-difluorbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910118-1G
APOSPC910118-1GEA 538 EUR
APOSPC910118-1G
4-Chlor-2,3-difluorbenzaldehyd 95%
4-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845976
CAS-Nummer: 1160573-23-8