2-Chloro-3,4-difluoroanisole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910119-1G
APOSPC910119-1GEA
632
EUR
APOSPC910119-1G
2-Chloro-3,4-difluoroanisole 95%
2-Chloro-3,4-difluoroanisole
Formel:
C₇H₅ClF₂O Molecular Weight: 178,564 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18415541 CAS-Nummer: 1261769-08-7 |