1-Chloro-2,4-difluoro-5-methoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910122-1G
APOSPC910122-1GEA
0
EUR
APOSPC910122-1G
1-Chloro-2,4-difluoro-5-methoxybenzene 95%
1-Chloro-2,4-difluoro-5-methoxybenzene
Formel:
C₇H₅ClF₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18415547 CAS-Nummer: 1261628-93-6 |