4-Chloro-2-fluoro-N-methylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910133-1G
APOSPC910133-1GEA
71.2
EUR
APOSPC910133-1G
4-Chloro-2-fluoro-N-methylbenzamide 98%
4-Chloro-2-fluoro-N-methylbenzamide
Formel:
C₈H₇ClFNO Molecular Weight: 187,599 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19596644 CAS-Nummer: 1343038-33-4 |