3-Ethoxy-2-fluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910220-1G
APOSPC910220-1GEA 0 EUR
APOSPC910220-1G
3-Ethoxy-2-fluorophenol 95%
3-Ethoxy-2-fluorophenol
Formel: C₈H₉FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24729359
CAS-Nummer: 1191998-59-0