2-Ethoxy-3-fluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910221-1G
APOSPC910221-1GEA
632
EUR
APOSPC910221-1G
2-Ethoxy-3-fluorophenol 95%
2-Ethoxy-3-fluorophenol
Formel:
C₈H₉FO₂ Molecular Weight: 156,154 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23111044 CAS-Nummer: 909302-85-8 |