2-Ethoxy-6-fluoro-phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethoxy-6-fluorophenol
PC910223-1G
APOSPC910223-1GEA
632
EUR
APOSPC910223-1G
2-Ethoxy-6-fluoro-phenol 95%
2-Ethoxy-6-fluoro-phenol
Formel:
C₈H₉FO₂ Molecular Weight: 156,154 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16878639 CAS-Nummer: 868761-39-1 |