4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910230-1G
APOSPC910230-1GEA
179
EUR
APOSPC910230-1G
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol 95%
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol
Formel:
C₇H₇FO₂ Molecular Weight: 142,128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412237 CAS-Nummer: 2357-33-7 |