2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910231-1G
APOSPC910231-1GEA 632 EUR
APOSPC910231-1G
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenol 95%
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenol
Formel: C₇H₇FO₂
Molecular Weight: 142,128 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12923294
CAS-Nummer: 960001-66-5