2-Fluoro-5-hydroxybenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910232-1G
APOSPC910232-1GEA
0
EUR
APOSPC910232-1G
2-Fluoro-5-hydroxybenzyl alcohol 95%
2-Fluoro-5-hydroxybenzyl alcohol
Formel:
C₇H₇FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12923295 CAS-Nummer: 438049-37-7 |