6-Bromo-2-fluoropyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910235-1G
APOSPC910235-1GEA
0
EUR
APOSPC910235-1G
6-Bromo-2-fluoropyridin-3-ol 95%
6-Bromo-2-fluoropyridin-3-ol
Formel:
C₅H₃BrFNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09999156 CAS-Nummer: 850142-72-2 |