5-Ethoxy-2-fluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910236-1G
APOSPC910236-1GEA
632
EUR
APOSPC910236-1G
5-Ethoxy-2-fluorophenol 95%
5-Ethoxy-2-fluorophenol
Formel:
C₈H₉FO₂ Molecular Weight: 156,154 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18974322 CAS-Nummer: 577793-66-9 |