3,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4-Difluoro-6-hydroxyanisole
PC910240-1G
APOSPC910240-1GEA
364
EUR
APOSPC910240-1G
3,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenol
Formel:
C₇H₆F₂O₂ Molecular Weight: 160,118 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12404933 CAS-Nummer: 152434-94-1 |