2-Fluoro-3-(propan-2-yloxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910247-1G
APOSPC910247-1GEA
632
EUR
APOSPC910247-1G
2-Fluoro-3-(propan-2-yloxy)phenol 95%
2-Fluoro-3-(propan-2-yloxy)phenol
Formel:
C₉H₁₁FO₂ Molecular Weight: 170,181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16997428 CAS-Nummer: 1243452-19-8 |