3-Fluoro-4-(propan-2-yloxy)phenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Fluoro-4-isopropoxyphenol
PC910248-1G
APOSPC910248-1GEA
364
EUR
APOSPC910248-1G
3-Fluoro-4-(propan-2-yloxy)phenol 96%
3-Fluoro-4-(propan-2-yloxy)phenol
Formel:
C₉H₁₁FO₂ Molecular Weight: 170,181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16997390 CAS-Nummer: 1243280-91-2 |