2-Fluoro-6-(propan-2-yloxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Fluro-6-isopropoxyphenol
PC910249-1G
APOSPC910249-1GEA
632
EUR
APOSPC910249-1G
2-Fluoro-6-(propan-2-yloxy)phenol 95%
2-Fluoro-6-(propan-2-yloxy)phenol
Formel:
C₉H₁₁FO₂ Molecular Weight: 170,181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16997415 CAS-Nummer: 1055315-24-6 |