3-Chloro-5-fluoro-2-methoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910250-1G
APOSPC910250-1GEA
632
EUR
APOSPC910250-1G
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxyphenol 95%
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxyphenol
Formel:
C₇H₆ClFO₂ Molecular Weight: 176,573 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22415068 CAS-Nummer: 1783971-79-8 |