3-Chloro-4-ethoxy-2-fluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910255-1G
APOSPC910255-1GEA
632
EUR
APOSPC910255-1G
3-Chloro-4-ethoxy-2-fluorophenol 95%
3-Chloro-4-ethoxy-2-fluorophenol
Formel:
C₈H₈ClFO₂ Molecular Weight: 190,599 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24728516 CAS-Nummer: 909122-52-7 |