1-Hydroxy-4-propyloxy-2,3-difluorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910256-1G
APOSPC910256-1GEA
632
EUR
APOSPC910256-1G
1-Hydroxy-4-propyloxy-2,3-difluorobenzene 95%
1-Hydroxy-4-propyloxy-2,3-difluorobenzene
Formel:
C₉H₁₀F₂O₂ Molecular Weight: 188,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368024 CAS-Nummer: 887582-93-6 |