3-Chloro-2,4-difluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910261-1G
APOSPC910261-1GEA
632
EUR
APOSPC910261-1G
3-Chloro-2,4-difluorophenol 95%
3-Chloro-2,4-difluorophenol
Formel:
C₆H₃ClF₂O Molecular Weight: 164,537 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18415629 CAS-Nummer: 2268-00-0 |