2-Fluoro-4-(propan-2-yloxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910265-1G
APOSPC910265-1GEA
364
EUR
APOSPC910265-1G
2-Fluoro-4-(propan-2-yloxy)phenol 95%
2-Fluoro-4-(propan-2-yloxy)phenol
Formel:
C₉H₁₁FO₂ Molecular Weight: 170,181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16997374 CAS-Nummer: 1243329-15-8 |