4-Ethoxy-2,5-difluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910266-1G
APOSPC910266-1GEA
632
EUR
APOSPC910266-1G
4-Ethoxy-2,5-difluorophenol 95%
4-Ethoxy-2,5-difluorophenol
Formel:
C₈H₈F₂O₂ Molecular Weight: 174,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24728303 CAS-Nummer: 612092-32-7 |